Documenti
TANKS50UV
Milli-Q
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM)
AC/DC input 230 V, Protects stored pure (Type 2/3) water from bacterial proliferation and biofilm buildup.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
254 nm (mercury free)
Alt. × largh. × prof.
32 cm (12.6 in.) × 25 cm (9.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Descrizione generale
Questo modulo automatico di sanitizzazione (ASM) protegge efficacemente dalla proliferazione batterica e dalla formazione di biofilm l′acqua pura immagazzinata nel serbatoio di stoccaggio e le superfici interne del serbatoio stesso.
L′unità ASM assicura la qualità dell′acqua pura conservata nei serbatoi di stoccaggio in polietilene (PE) da 30/60/100 L.
Da impiegare coi sistemi per la purificazione dell′acqua Elix® Essential/Essential UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® AFS® D, e AFS® Essential.
Applicazioni
Per serbatoi di stoccaggio in polietilene da 30, 60 e 100 L.
Caratteristiche e vantaggi
  • Integrato nel serbatoio in PE.
  • Dotato di una lampada UV a 254 nm UV, di provata azione germicida.
  • Accensione automatica della lampada UV preimpostata per un intervallo di tempo di 10 min/giorno, per una sanitizzazione della massima efficacia.
  • Attivazione addizionale dell′irraggiamento UV programmabile o manuale, per rispondere alle necessità delle applicazioni più critiche.
  • Attivazione della lampada UV per un tempo totale massimo di 45 min/giorno, per una flessibilità assoluta.
  • Le impostazioni giornaliere programmate, i cicli UV e l′entrata in funzione della lampada UV sono monitorabili con il software Millitrack Interfaccia personalizzabile e-Solution.
  • La segnalazione di allarme per la sostituzione della lampada UV, facilita la manutenzione del dispositivo.
  • Il design compatto del modulo ne agevola l′installazione sulla parte superiore del serbatoio di stoccaggio.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: batteri
  • Modalità d′azione: irraggiamento UV
  • Applicazioni: laboratori biochimici e farmaceutici
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare il capitolo “Installazione dell′ASM” del “Manuale d′uso del modulo di sanificazione automatico” fornito nella confezione.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLITRACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany