Documenti fondamentali
SYMBDTF04
Millipore
Steritest® Symbio Complete Drain Tray
For 3 canisters, FLEX pump, High Integration
Sinonimo/i:
Outlet
Scegli un formato
1 EACH
3.400,00 €
3.400,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
3.400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.13
3.400,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
316L stainless steel (Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
polyphenylsulfone (PPSU) container
agenzia
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio Pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Steritest® Symbio complete drain tray includes stainless steel canister holder, plastic fluid collector, and seal. This tray is designed for 3 canisters and the usage of FLEX Pump in high integration. The versatile Steritest® Symbio FLEX Pump can be installed in either an isolator or a laminar flow hood.
Applicazioni
Accessories for Streamlining Your Workflow and Increasing Safety during sterility testing.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany