Documenti fondamentali
SYMBISL01WW
Millipore
Steritest Symbio ISL Pump Kit, 2 media
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
JA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Steritest®
Peso
17.6 kg (pump body) with standard accessories:19.2 kg
Descrizione generale
The Steritest Symbio ISL Pump is optimized for more ergonomic sterility testing inside isolators. Its table-integrated design offers more working space and loading volume in isolators.
Applicazioni
The Steritest Symbio ISL Pump, designed to fit your testing environment, Sterility Testing.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Sterility testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06