Key Documents
SX0607L
Supelco
Idrossido di sodio
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution, normality
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
agenzia
traceable to NIST
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
pH
14 (20 °C in H2O)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium hydroxide solution (5.0N)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1