Documenti fondamentali
SX0206A
Supelco
Argento nitrato
0.10N
Sinonimo/i:
Silver nitrate solution, normality
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51473502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
Specifiche
Tolerance: ±0.0001N
Risultati analitici
Color Limit: "10 max."
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3