Documenti fondamentali
SX0070
Supelco
Sand
Standard
Sinonimo/i:
Sand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101503
Numero indice EU:
238-878-4
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
granular
tecniche
ion chromatography: suitable
Colore
beige
Dimensione particelle
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
P. ebollizione
>2200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1713 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules