ST1704
Anti-TOMM22 Mouse mAb (4G4)
liquid, clone 4G4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Translocase of Outer Mitochondrial Membrane 22
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G4, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM22(56993)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
PC 12 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells, HeLa cells, Human small intestine tissue