Documenti fondamentali
ST1630
Sigma-Aldrich
Anti-FGF8 Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Fibroblast Growth Factor 8
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Fgf8(14179)
Descrizione generale
Anti-FGF8, mouse monoclonal, clone 2A10, recognizes the ~30-35 kDa FGF8 protein in PC-12, Jurkat, HepG2, NIH3T3, and Raw 264.7 cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~30-35 kDa FGF8 protein.
Recognizes the ~30-35 kDa FGF8 protein in PC-12, Jurkat, HepG2, NIH3T3, and Raw 264.7 cells.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human FGF8 (aa 65-133), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
PC-12 cells, Jurkat cells, HepG2 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.