ST1053
Anti-20S Proteasome Core Subunits Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
diluted serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
yeast, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMB2(5690)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000-1:10,000, see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1:100)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HeLa cells, RSV 3T3 mouse fibroblasts, or yeast whole cell lysates