Documenti fondamentali
SLHP033R
Millipore
Unità filtrante Millex-HP (sterile)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in polietersolfone
Scegli un formato
50 PKG
262,00 €
250 PKG
998,00 €
262,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
262,00 €
250 PKG
998,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
262,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Materiali
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
200 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri Millex-HP (sterili) sono dispositivi medici da impiegare come filtri da siringa per chiarificare soluzioni di volume ridotto nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Farmacia ospedaliera: Chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
  • Cura diretta del paziente: Rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Supporto bidirezionale della membrana filtrante
  • Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Membrana filtrante in polieteresolfone sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA)
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Lorane Texari et al.
STAR protocols, 2(1), 100358-100358 (2021-03-16)
Integrative analysis of next-generation sequencing data can help understand disease mechanisms. Specifically, ChIP-seq can illuminate where transcription regulators bind to regulate transcription. A major obstacle to performing this assay on primary cells is the low numbers obtained from tissues. The
Maartje J Levels et al.
Journal of autoimmunity, 101, 131-144 (2019-05-06)
During T cell-dependent (TD) germinal center (GC) responses, naïve B cells are instructed to differentiate towards GC B cells (GCBC), high-affinity long-lived plasma cells (LLPC) or memory B cells (Bmem). Alterations in the B cell-fate choice could contribute to immune
Hongshi Jin et al.
Nucleic acids research, 46(22), 11712-11725 (2018-09-22)
Plant immunity depends on massive expression of pathogenesis-related genes (PRs) whose transcription is de-repressed by pathogen-induced signals. Salicylic acid (SA) acts as a major signaling molecule in plant immunity and systemic acquired resistance triggered by bacterial or viral pathogens. SA