SLHVR33RS
Filtri da siringa Millex® in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Produttore/marchio commerciale
Millex® SLHVR33RS
Parametri
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥22 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Specifici per una varietà di applicazioni in base al tipo di membrana, all′alloggiamento e alla classe di validazione
- Membrane a basso rilascio di estraibili e a ridotto adsorbimento aspecifico, per garantire perdite minime del campione
- Portate e pressioni d′esercizio più elevate, per prestazioni superiori