SLAP02550
Filtri da siringa Millex™, fibra di vetro
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-AP, Filtri per siringa, 2,0 μm, fibra di vetro
Scegli un formato
136,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
136,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVC housing
glass fiber membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Altezza
25 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
2.0 μm
input
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
• Membrana idrofila in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,22 µm, 0,45 µm e 0,80 µm per ogni esigenza applicativa.
• L′alloggiamento è in cloruro di polivinilidene (PVC) a bassa estraibilità.
SKU e confezioni
SLAA025NB: 0,80 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLAA025NK: 0,80 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLGS02510: 0,22 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLGS025NB: 0,22 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLHA02510: 0,45 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 1000 per confezione
SLHA025NB: 0,45 µm esteri misti di cellulosa, 25 mm, 250 per confezione
SLAP02550: fibra di vetro, 25 mm, 50 per confezione
Applicazioni:
Chiarificazione di soluzioni acquose, filtrazione in laboratorio generale
Confezionamento
Specifiche
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Autoclavabile
I clienti hanno visto anche
Articoli
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.