SLAAM33SS
Unità filtrante Millex™-AA (sterile)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
Scegli un formato
229,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
229,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
- Farmacia ospedaliera: Chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
- Cura diretta del paziente: Rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
- Supporto bidirezionale della membrana filtrante
- Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
- Monouso, apirogeno e atossico
- Membrana a filtro in esteri misti di cellulosa (MCE) sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA).
- Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
- Dotata di marchio CE e registrato presso la FDA
WGK 3