Key Documents
SCT153
Sigma-Aldrich
Saggio della luciferasi di Renilla
Flash-type Renilla Luciferase assay designed to yield reliable, linear measurements of Renilla luciferase activity with minimal autoluminescence background and superior sensitivity.
Sinonimo/i:
Firefly Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.54
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La luciferasi di Renilla è stata utilizzata come gene reporter per studiare la regolazione e la funzione dei geni in vitro e in vivo. Viene comunemente utilizzato in saggi multipli di reporter trascrizionali o come controllo di normalizzazione della trasfezione per i saggi della luciferasi di lucciola. L'enzima non richiede modifiche post-traduzionali per la sua attività e può funzionare come reporter genetico subito dopo la traduzione. La celenterazina emette anche luce per ossidazione indipendente dagli enzimi, un processo noto come autoluminescenza. Nelle cellule e nei tessuti, l'autoluminescenza è potenziata dall'anione superossido e dal perossinitrito.
Il saggio della luciferasi di Renilla utilizza una speciale formulazione tampone progettata per ottenere misurazioni affidabili e lineari dell'attività della luciferasi di Renilla, con un'autoluminescenza di backgroung minima e una sensibilità superiore. Si tratta di un test di tipo istantaneo che richiede la misurazione della luminescenza subito dopo l'aggiunta della soluzione operativa ai campioni. Il segnale di luminescenza decade nel corso di circa 2 minuti di reazione, anche se l'emivita del segnale può variare a seconda dei livelli di espressione della luciferasi.
Applicazioni
Categoria della ricerca
Segnalazione cellulare
Il saggio della luciferasi di Renilla utilizza una formulazione tampone progettata per ottenere misurazioni affidabili e lineari dell'attività della luciferasi di Renilla, con un'autoluminescenza di background minima e una sensibilità superiore.
Saggio della luciferasi di lucciola
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Componenti
1) Tampone di lisi passivo 5X (CS224582): 20 mL
2) Tampone di saggio della luciferasi di Renilla 2.0 (CS224583): 100 mL
3) Celenterazina Aquaphile (CS224584): 1 X 4 mg
Stato fisico
liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il saggio della luciferasi di Renilla a –80 °C. Il tampone di saggio della luciferasi di Renilla 2.0 è stabile a -80 °C per almeno sei mesi dalla data di ricevimento. Gli altri componenti del kit sono stabili a -20 °C per almeno sei mesi dalla data di ricevimento. I componenti del kit e le soluzioni stock di celenterazina Aquaphile in acqua sono stabili per almeno 5 cicli di congelamento/scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.