Key Documents
SCR508
Sigma-Aldrich
TAT-CRE ricombinasi
TAT-CRE Recombinase is a recombinant cell-permeant fusion cre-recombinase protein consisting of TAT sequence, a nuclear localization sequence (NLS) and it is known to catalyze the site specific recombination event between two loxP DNA sites.
Sinonimo/i:
Integrase, Recombinase Cre, cre recombinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La Cre ricombinasi è un enzima proveniente dal batteriofago P1 che catalizza la ricombinazione sito-specifica tra due siti di riconoscimento del DNA denominati siti loxP. Il sito di riconoscimento LoxP consiste in due ripetizioni invertite di 13 pb che fiancheggiano una regione spaziatrice di 8 pb. Poiché il gene Cre e i siti loxP non sono presenti nei genomi della maggior parte delle specie, i siti LoxP possono essere ingegnerizzati e introdotti nelle cellule bersaglio e quindi utilizzati come mezzo per controllare con precisione l'espressione dei geni sia in vitro (cioè in cellule coltivate) che in vivo (cioè in modelli animali).
• Se i siti LoxP sono localizzati su cromosomi diversi, la Cre ricombinasi medierà una traslocazione cromosomica.
• Se sono orientati in direzione opposta, la Cre ricombinasi medierà un'inversione della sequenza che si trova tra i due siti (segmento “floxed”).
• Se sono orientati nella stessa direzione, la ricombinasi medierà una delezione del segmento floxed.
In questo modo la diversa posizione e l′orientamento dei siti LoxP consentirà l′attivazione o la repressione dei geni o il loro scambio con altri geni.
La TAT-CRE ricombinasi di EMD Millipore è una proteina di fusione ricombinante permeabile alle cellule che consiste in un peptide basico di traslocazione della proteina derivato dall'HIV-TAT (TAT), una sequenza di localizzazione nucleare (NLS), la proteina Cre e un tag di istidina N-terminale (H6) per un'efficiente purificazione da E. coli.
È stato dimostrato che la TAT-CRE ricombinasi di EMD Millipore excide efficacemente i transgeni virali STEMCCA dalle cellule IPS sia umane che murine.
Applicazioni
EMD Millipore ha sviluppato una proteina di fusione TAT-CRE ricombinasi permeabile alle cellule che può essere somministrata direttamente alle cellule di mammifero e che risulta in elevate efficienze di ricombinazione (75 – 100% in cellule di topo e ~ 60% in cellule umane). La TAT-CRE si trasloca facilmente nelle cellule di mammifero e può catalizzare una ricombinazione molto efficiente. La dose e il momento dell'esposizione alla Cre possono essere controllati con precisione, consentendo una titolazione accurata della attività della Cre.
Qualità
Ogni lotto di proteina TAT-CRE ricombinasi è sottoposto a rigoroso controllo della qualità per i seguenti parametri:
  • Purezza: in SDS-PAGE si ottiene una singola banda intorno a 41 kDa, con una purezza proteica superiore al 70%.
  • Attività funzionale: media la ricombinazione di alleli modificati con loxP in una linea cellulare reporter HEK293T-Cre.
  • Livelli di endotossina: meno di 1 EU/ug di proteina.
Definizione di unità
Uno standard di 100 Unità è definito come la quantità di TAT-CRE (ug) in 1,0 mL di terreno per colture dei tessuti necessaria per indurre il 50% dell'espressione di GFP in un saggio con linea cellulare reporter HEK293T loxp.
Stato fisico
La proteina ricombinante è fornita in tampone contenente il 50% di glicerolo (v/v), 500 mM di NaCl e 20 mM di HEPES a pH 7,4.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 3 mesi dalla data di ricevimento se conservato a -20°C o a -80°C. Al primo scongelamento, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in volumi di lavoro più piccoli e congelare a -20°C o -80°C. Prima dell'uso, diluire la TAT-CRE alla concentrazione appropriata in terreno di coltura e filtrare con un filtro per siringa da 0,2 um a basso legame proteico (Millipore N. Cat. SLGV 033RS or SLGV013 SL).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Raktima Raychowdhury et al.
ImmunoHorizons, 5(10), 818-829 (2021-10-21)
In this study, we report that the TLR4 ligand, LPS, and TLR3 ligand polyinosinic:polycytidylic acid failed to activate IRF3 or STAT1 in bone marrow-derived macrophages (BMMs) isolated from two independently generated lines of Rosa26-integrated Cas9-expressing C57BL/6J (B6) mice. RNA-sequencing analysis
Georgia Wilke et al.
Cell host & microbe, 26(1), 123-134 (2019-06-25)
Despite being a frequent cause of severe diarrheal disease in infants and an opportunistic infection in immunocompromised patients, Cryptosporidium research has lagged due to a lack of facile experimental methods. Here, we describe a platform for complete life cycle development and
Site-specific recombination in human embryonic stem cells induced by cell-permeant Cre recombinase.
Nolden, Lars, et al.
Nature Methods, 3, 461-467 (2006)
Egor Dzyubenko et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 689268-689268 (2021-07-03)
Astrocytic networks are critically involved in regulating the activity of neuronal networks. However, a comprehensive and ready-to-use data analysis tool for investigating functional interactions between the astrocytes is missing. We developed the novel software package named "Astral" to analyse intercellular
Mian Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(4), 726-738 (2018-11-30)
Traumatic joint injuries produce osteoarthritic cartilage manifesting accelerated chondrocyte terminal differentiation and matrix degradation via unknown cellular and molecular mechanisms. Here we report the ability of biomechanical stress to increase expression of the calcium-sensing receptor (CaSR), a pivotal driver of
Articoli
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.