Documenti fondamentali
MAB3120
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ricombinasi Cre, clone 2D8
ascites fluid, clone 2D8, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-Cre
Scegli un formato
100 μL
715,00 €
715,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
715,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
715,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Categorie correlate
Descrizione generale
La ricombinasi Cre è una DNA ricombinasi di 38 kDa derivata dal batteriofago P1. È altamente specifica per una sequenza di DNA di 34 pb (loxP) presente nel DNA di P1. Catalizza la ricombinazione sito-specifica tra due siti LOXP lunghi 34 paia di basi. Ha la funzione di mantenere il genoma del fago nello stato lisogenico, ossia come plasmide monomerico in singola copia. Omotetramero quando legata al DNA, appartiene alla famiglia delle integrasi di fago. L′anticorpo anti-ricombinasi Cre può essere usato per valutare il successo delle manipolazioni genetiche negli animali transgenici.
Specificità
Ricombinasi Cre L′epitopo si trova tra l′aa 77 e il 343.
Immunogeno
Proteina di fusione con la ricombinasi Cre (aa da 77 a 343)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-ricombinasi Cre, clone 2D8, è un anticorpo monoclonale ben caratterizzato. Di comprovata affidabilità nella rivelazione della ricombinasi Cre, come dimostrato dalle numerose pubblicazioni, questo anticorpo è convalidato per l′uso nei saggi ELISA, IC, IF, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Western blotting (proteina naturale e ricombinante):
Un precedente lotto è stato usato alla diluizione 1:500-1:5.000. La ricombinasi Cre naturale di batteriofago P1 su SDS-PAGE migra a 38,5 kDa.
Immunofluorescenza:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IF.
Immunoistochimica:
in un saggio di IH è stato utilizzato un precedente lotto alla diluizione 1:500-1:5.000.
ELISA:
in un saggio ELISA è stato utilizzato un precedente lotto alla diluizione 1:500-1:5.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
Descrizione del bersaglio
38 kDa
Stato fisico
Liquido ascitico. Non contiene conservanti
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20ºC.
Risultati analitici
Controllo
Estratto nucleare di cellule HeLa
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hong-Xiang Liu et al.
Developmental biology, 368(2), 294-303 (2012-06-05)
The epithelium of mammalian tongue hosts most of the taste buds that transduce gustatory stimuli into neural signals. In the field of taste biology, taste bud cells have been described as arising from "local epithelium", in distinction from many other
Extrasynaptic GABAA receptors in mediodorsal thalamic nucleus modulate fear extinction learning.
Paydar, A; Lee, B; Gangadharan, G; Lee, S; Hwang, EM; Shin, HS
Molecular Brain null
Axon position within the corpus callosum determines contralateral cortical projection.
Zhou, J; Wen, Y; She, L; Sui, YN; Liu, L; Richards, LJ; Poo, MM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Takashi Umehara et al.
Endocrinology, 157(12), 4899-4913 (2016-10-13)
Adult Leydig cells are derived from proliferating stem/progenitor Leydig cells in the infant testis and subsequent differentiation to steroidogenic cells in adult mice. Leydig cell proliferation in the infant testis occurs primarily in response to increased levels of LH that
Ja Wook Koo et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(11), 2646-2653 (2014-05-24)
The nucleus accumbens (NAc) has a central role in the mechanism of action of drugs of abuse. The major neuronal type within the NAc is the GABAergic medium spiny neuron (MSN), with two major subpopulations defined-termed D1-type and D2-type MSNs-based