SCR012
PluriStem 129/S6 Murine ES cells
The PluriStem 129S6 Murine ES cell line is derived from the widely used 129/S6/SvEv strain of mice (at 3.5 days p.c.) & is intended for injection into black or albino host blastocysts.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
PluriSTEM®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Complete disease testing and karyotype data is available under Information Library tool bar, Tech Notes at SCR012 product specific page at http://www.chemicon.com/Product/ProductDataSheet.asp?ProductItem=SCR012.
STRAIN: 129/S6/SvEv
GENDER: Male
KARYOTYPE: 40XY
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Stem Cell Research
Confezionamento
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Protocolli
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.