Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 59,60 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 106,00 € |
Informazioni su questo articolo
59,60 €
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Il terreno M2 è un′ulteriore modifica dell′M16 che sostituisce il tampone HEPES al posto di una parte del bicarbonato. M2 è usato per raccogliere e trattare embrioni per periodi di tempo prolungati al di fuori di un incubatore a CO2.
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components HEPES: 5.42726 g/L | components NaHCO3: 2.101 g/L | components L-glutamine: no | components glucose: 3.45 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura M2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?