SCC295
hERG1a/1b Inducible HEK293 Cell Line
Human
Scegli un formato
1.560,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.560,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
hERG1a/1b Inducible HEK293 Cell Line,
Origine biologica
human
Confezionamento
pkg of >1X10⁶ vials
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
≤ − 140°C
1 of 3
Questo articolo | SCC065 | SCC281 |
---|---|---|
biological source human | biological source mouse | biological source mouse |
technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
storage temp. ≤ − 140°C | storage temp. - | storage temp. ≤ − 140°C |
manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1