SAE176-100UG
SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488
Prodotti consigliati
Coniugato
horse radish peroxidase (HRP)
Livello qualitativo
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
all
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 detected EGFR.
Proprietà fisiche
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3