Merck
S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Sinonimo/i:
Montage SEQ
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
S384PCRMSNANLYLSKMPCR
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
plate size
384 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
-
pore size
pore sizeproprietary
General description
Filter Code: SEQ
Application
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Features and Benefits
Proprietary membrane
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: No
Does not include reagents
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica