Key Documents
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Sinonimo/i:
Montage PCR Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
100 μL sample volume (per well)
tecniche
PCR: suitable
Dimens. piastra
384 wells
Dimensione pori
pore sizeproprietary
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: PCR
Applicazioni
Purification of PCR products
Research Category
Nucleic acid
Caratteristiche e vantaggi
Proprietary membrane
Componenti
Does not include reagents
Stato fisico
Color Code: Clear
Altre note
Automation Compatible: No
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany