Documenti fondamentali
S2GVU02RE
Millipore
Sistema di filtrazione sotto vuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGVU02RE, Sistema Stericup di filtrazione sotto vuoto sterile a rilascio rapido-GV
Scegli un formato
12 EA
165,00 €
165,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
165,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
164 mm
Capacità
250 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi di filtrazione sotto vuoto sterile Stericup® and Steritop® utilizzano membrane ad alte prestazioni particolarmente affidabili per la filtrazione sterile ottimale di reagenti di laboratorio tamponi e terreni di coltura. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
L′unità filtrante Stericup® con membrana in fluoruro di polivinilidene (PVDF) di grado 0,22 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 250 mL e da un flacone di raccolta da 250 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Questo articolo sostituisce direttamente SCGVU02RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Solo per impiego a fini di ricerca.
    Caratteristiche e vantaggi
    • L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
    • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop, così da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
    • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
    • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
    • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
    • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
    Note legali
    Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Visita l’Archivio dei documenti
    Domande
    1–10 di 15 domande  
    1. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
      1 risposta
      1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
        Utile?
    2. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
      1 risposta
      1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
        Glass bottles, GL33:
        • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
        • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
        Glass bottles, GL45
        • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
        • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
        • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
        • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
        • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
        • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
        • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
        • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
        • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
        Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
        • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
        • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
        • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
        Utile?
    3. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
      1 risposta
      1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
        Utile?
    4. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
      1 risposta
      1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
        Utile?
    5. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
      Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
      1 risposta
      1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
        Utile?
    6. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
      1 risposta
      1. Typically 3 years from sterilization.
        Utile?
    7. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
      1 risposta
      1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
        Utile?
    8. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
      1 risposta
      1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
        Utile?
    9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
      1 risposta
      1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
        *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
        Utile?
    10. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
      What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
      1 risposta
      1. Utile?
    1–10 di 15 domande  