Documenti fondamentali
RECYMAG65K27PMX
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per citochine/chemochine di ratto MILLIPLEX®- Saggio immunologico multiplex premiscelato a 27 elementi
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
Scegli un formato
96 WELLS
7.180,00 €
7.180,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
7.180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
7.180,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il pannello a base di sferette MILLIPLEX® per l′analisi di citochine/chemochine di ratto (RECYTMAG-65K & RECYMAG65K27PMX) consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine nonché sulla modulazione della loro espressione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Specificità
Reattività crociata
La reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita nel gruppo è minima o assente.
Applicazioni
  • Analiti: EGF, eotaxina/CCL11, fractalchina, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, leptina, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Tipologia di campioni raccomandata: siero o plasma di ratto
  • Diluizione del campione consigliata: 1:2
  • Tempo di esecuzione del saggio: un giorno
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità delle singole citochine/chemochine, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Kee W Jang et al.
Journal of translational medicine, 15(1), 252-252 (2017-12-15)
Image-guided high intensity focused ultrasound has been used as an extracorporeal cardiac pacing tool and to enhance homing of stem cells to targeted tissues. However, molecular changes in the myocardium after sonication have not been widely investigated. Magnetic-resonance (MR)-guided pulsed
Yara Onetti et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 308(8), H862-H874 (2015-02-01)
Ischemia impairs blood supply to the brain, and reperfusion is important to restore cerebral blood flow (CBF) and rescue neurons from cell death. However, reperfusion can induce CBF values exceeding the basal values before ischemia. This hyperemic effect has been
Kee W Jang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(22), 13278-13288 (2020-10-18)
Image-guided pulsed focused ultrasound (pFUS) is a non-invasive technique that can increase tropism of intravenously (IV)-infused mesenchymal stromal cells (MSC) to sonicated tissues. MSC have shown promise for cardiac regenerative medicine strategies but can be hampered by inefficient homing to
Natalia Mendez et al.
Frontiers in endocrinology, 10, 362-362 (2019-06-28)
Adverse prenatal conditions are known to impose significant trade-offs impinging on health and disease balance during adult life. Among several deleterious factors associated with complicated pregnancy, alteration of the gestational photoperiod remains largely unknown. Previously, we reported that prenatal manipulation
Bin Cai et al.
BioMed research international, 2016, 1469590-1469590 (2016-05-20)
Citrulline (Cit) supplementation was proposed to serve as a therapeutic intervention to restore arginine (Arg) concentrations and improve related functions in sepsis. This study explored whether citrulline had positive effects on liver injury and cytokine release in the early stages
Domande
  1. Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?
    1 risposta
    1. All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.