Documenti fondamentali
MCYTOMAG-70K-PMX
Millipore
Pannello MILLIPLEX® per l′analisi di citochine/chemochine di topo, a base di microsfere magnetiche, per saggio immunologico multiplex, premiscelato 25 plex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Immunoassay
Scegli un formato
96 WELLS
6.490,00 €
6.490,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
6.490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
6.490,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L′identificazione di specifiche citochine coinvolte in una risposta infiammatoria o immunitaria potrebbe richiedere lo screening di gruppi di citochine, operazione che spesso necessita di un certo livello di automazione e/o di una resa elevata. Le sferette possono facilitare il processo di automazione e lo screening ad alto rendimento, grazie a funzioni quali il lavaggio in assenza dell′operatore. I vantaggi, anche indipendentemente dall′automazione, sono:
  • maggiore flessibilità nella scelta di piastre e lavapiastre
  • migliori prestazioni con i campioni di siero o plasma torbidi
  • risultati del saggio equivalenti a quelli ottenuti senza sferette
  • il lavaggio automatizzato evita i numerosi problemi associati al lavaggio mediante filtrazione col vuoto.
Il pannello MILLIPLEX® per l′analisi di citochine/chemochine di topo consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine, nonché sulla modulazione della loro espressione. II formato del saggio con sferette abbinato alla piattaforma Luminex® xMAP® assicura una velocità e una sensibilità ideali, consentendo l′analisi quantitativa simultanea di dozzine di analiti con un notevole aumento della produttività.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analiti: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità relative alle singole citochine, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Dana M Hardbower et al.
Amino acids, 48(10), 2375-2388 (2016-04-15)
We reported that arginase 2 (ARG2) deletion results in increased gastritis and decreased bacterial burden during Helicobacter pylori infection in mice. Our studies implicated a potential role for inducible nitric oxide (NO) synthase (NOS2), as Arg2 (-/-) mice exhibited increased
Kshipra Singh et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(3), G225-G240 (2013-05-25)
L-Arginine (L-Arg) is a semiessential amino acid that has altered availability in human ulcerative colitis (UC), a form of inflammatory bowel disease, and is beneficial in murine colitis induced by dextran sulfate sodium (DSS), a model with similarity to UC.
Wei Lei et al.
PloS one, 11(8), e0160994-e0160994 (2016-08-31)
Sutherlandia frutescens is a medicinal plant that has been traditionally used in southern Africa for cancers, infections, and inflammatory conditions. We recently published experiments demonstrating that an aqueous extract of S. frutescens possessed potent immune-stimulatory activity. This work was carried
Rubia I Mancuso et al.
Immunity, inflammation and disease, 6(1), 128-142 (2017-11-10)
Streptococcus pneumoniae colonizes the nasopharynx of healthy individuals establishing a commensal relationship with the host. In some conditions, bacteria invade the lower respiratory tract and innate immune responses are crucial to avoid diseases such as pneumonia, sepsis, or meningitis. Here
Elena A Govorkova et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(3), 1495-1504 (2014-12-24)
Compounds that target the cellular factors essential for influenza virus replication represent an innovative approach to antiviral therapy. Sp2CBMTD is a genetically engineered multivalent protein that masks sialic acid-containing cellular receptors on the respiratory epithelium, which are recognized by influenza
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. It seems that the sample wells are experiencing low bead counts while the standard and control wells are unaffected. This issue is limited to 1 or 2 cytokines, while the rest show normal counts. It doesn't appear to be related to the instrument, bead loss, or inadequate bead mixing. What could be the possible reason for this discrepancy?
    1 risposta
    1. To reduce the occurrence of sample-related bead aggregation, the following steps can be taken:
      •Spin samples at 10,000 x g for 10 minutes immediately before preparing sample dilutions or loading samples into the plate.
      •Resuspend the plate in Wash Buffer instead of Sheath or Drive Fluid. The plate must be read within a couple of hours, and the buffer should be switched to Sheath or Drive Fluid for longer storage.
      •Dilute samples at a ratio of 1:2 or 1:4.
      •Perform more wash cycles after the primary incubation step of the assay to remove substances that cause bead aggregation.
      Utile?
  2. Does the addition of 25 µL of Assay Buffer to the sample well count as a dilution when using a Milliplex kit that does not require a sample dilution prior to loading the plate?
    1 risposta
    1. If the sample is not diluted prior to loading the plate, and the same volume of standard and sample are loaded, then there is no need to apply a sample dilution factor.