Documenti fondamentali
RDYSTPC01
Millipore
Autoclavable 3-Way Stopcock
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
Sinonimo/i:
3 way valve, valve connector
Scegli un formato
1 EACH
258,00 €
258,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
258,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
13102008
NACRES:
NB.51
258,00 €
A magazzinoDettagli
Materiali
PTFE
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 pieces
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
The autoclavable stopcock can optionally be connected between ReadyStream® System, GL45 lab bottle and dilutor to control the media flow direction
Note legali
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany