Documenti
QGARDT3X1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard® T3
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene and polyethylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove contaminants from various feed water types
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Alt. × lungh. × largh.
360 mm × 500 mm × 332 mm
Capacità
26 g/L ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione Q-Gard® T3 è progettata per la rimozione di contaminanti ionici e organici fino a livelli in tracce dall′acqua deionizzata (DI) contenente alte quantità di sedimenti.
La cartuccia è costruita con materiali puliti e di elevata purezza, per ridurre al minimo il rilascio di contaminanti estraibili.
Applicazioni
La cartuccia di purificazione Q-Gard® T3 può essere usata con i sistemi Milli-Q® Advantage A10/Reference.
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale per la sostituzione della cartuccia Q-Gard® QGARDT3X1.
  • Genera acqua priva di contaminanti ionici e organici mediante tecnologie di scambio ionico, carbone attivo e filtrazione di profondità.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany