Documenti fondamentali
PX2020
Supelco
Pyridine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-809-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Tensione di vapore
26.7 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.1% Water (H2O)
≤5 ppm Copper (Cu)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.982 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Ammonia (NH3): 0.002% max
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Copper (Cu): 5ppm max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Reducing substances: To pass test
Solubility in water: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.1% max
Evaporation Number: 12.7
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup