PX1838
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, meets USP/NF, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Propanolo, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
agenzia
meets USP/NF
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.10% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 245 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 275 nm Amax: ≤0.03
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.