PX0047
Paraffin Oil
Light
Sinonimo/i:
Paraffin Oil, Mineral Oil
About This Item
Prodotti consigliati
Colore
APHA: ≤20
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Light
Applicazioni
Light
Saybolt viscosity 130 at 100F
Risultati analitici
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.845-0.875Transmittance at 420 nm93%T min
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3