Documenti fondamentali
PRPK0L003
Milli-Q
Blocco di pretrattamento PrePak L3
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento PrePak
Scegli un formato
1 EA
687,00 €
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
687,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Caratteristiche
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 10
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × lungh.
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
Dimensione pori
10 μm nominal pore size (CR10 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Un pretrattamento adeguato è essenziale per produrre acqua della qualità finale desiderata. Il pretrattamento viene scelto in base al flusso dell′acqua di alimentazione.
La cartuccia PrePak L3 include due fasi di prefiltrazione per pretrattare l′acqua di rete rimuovendo le particelle di grandi dimensioni. È stata ideata per i sistemi di purificazione più grandi quale filtro di pretrattamento aggiuntivo al blocco Progard® TL del sistema.
Compatibile con i sistemi per la purificazione dell′acqua Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Applicazioni
Assicura una protezione ottimale delle membrane da osmosi inversa (RO).
Caratteristiche e vantaggi
  • Protezione ottimale per il sistema dell′acqua.
  • Assicura al sistema per la purificazione dell′acqua lunga durata e prestazioni ottimali.
  • Filtri di profondità da 10 μm e 5 μm per la rimozione delle particelle.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.