Documenti fondamentali
UFC30LG25
Millipore
Filtri centrifughi Ultrafree® per campioni di 0,4 mL di volume
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali:
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Dimensione pori:
0.2 μm pore size
Lunghezza:
45 mm
Diametro:
10.6 mm
Superficie filtrante:
0.2 cm2
Sterilità:
non-sterile
Materiali
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Dimensione pori
0.2 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri centrifughi Ultrafree®-MC (0,5 mL) e Ultrafree-CL (2 mL) sono filtri monouso impiegati per rimuovere le particelle da soluzioni biologiche acquose. Questi dispositivi, disponibili con due diverse capacità per quanto riguarda il volume trattabile e con una serie di membrane microporose (da 0,1 a 5,0 µm), assicurano una filtrazione rapida e prestazioni altamente riproducibili. Sono disponibili anche unità presterilizzate. Usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL (-MC) e 15 mL (–CL).
•Cinque diversi gradi di filtrazione da 0,1 a 5,0 µm
•Sono disponibili anche unità presterilizzate
•Filtrazione rapida e alta riproducibilità
•Da usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL
Applicazioni
•Rimozione di particelle e precipitati da campioni acquosi e da campioni in alcuni solventi
•Ideali per soluzioni di proteine e acidi nucleici
Applicazioni
Dimensione dei pori 0,2 µm, PTFE idrofilo, volume 0,4 mL, non sterili
Rotore da microcentrifuga ad angolo fisso, massimo 12.000 x g
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Pengfei Cao et al.
eLife, 8 (2019-12-07)
The target of rapamycin (TOR) kinase is an evolutionarily conserved hub of nutrient sensing and metabolic signaling. In plants, a functional connection of TOR activation with glucose availability was demonstrated, while it is yet unclear whether branched-chain amino acids (BCAAs)