Vai a
PHWP09025
MCE Membrane Filter, 0.3 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 filters
Spedizione prevista il27 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
198,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.3 μm pore size, 77 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
198,00 €
Spedizione prevista il27 agosto 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHWP02500PHWP14250PHWP04700
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
diam.
90 mm
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)