Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 filters | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 151,00 € |
Informazioni su questo articolo
151,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Bioassays
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| diam. 25 mm | diam. 142 mm | diam. 47 mm | diam. 90 mm |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 0.3 μm Pore Size
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5