Vai a
P3C030D05
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, D screen, 0.57 m2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista il30 luglio 2026daMerck S.p.A
4020,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
4020,00 €
Spedizione prevista il30 luglio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
feature
holdup volume 118 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
2.6 cm (1.01 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
0.57 m2
membrane area
0.57 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono progettate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e le proteine ricombinanti e non ricombinanti
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 (P3C030D05) è caratterizzato da pori da 30 kDa NMWCO, una superficie di filtrazione di 0,57 m2 e una membrana PLCTK e misura 2,4 cm (alt.) x 5,6 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Features and Benefits
  • Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Analysis Note
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Other Notes
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3C005C05P3C010C05P3C030C01
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
filtration area
0.57 m2
filtration area
0.57 m2
filtration area
0.57 m2
filtration area
0.11 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) , stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..