P3B050A05
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 0.57 m2
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
Scegli un formato
4.066,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
4.066,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 69 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
2.4 cm (0.93 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
17.8 cm (7 in.)
Area membrana
0.57 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax® (Membrane)
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorie correlate
Descrizione generale
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Biomax® sono perfette per la filtrazione di anticorpi monoclonali e per la filtrazione di soluzioni contenenti albumina, ormoni, vaccini e fattori di crescita.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 (P3B050A05) è caratterizzato da da pori da 50 kDa NMWCO, una membrana Biomax® 50 e dimensioni che misurano 2,4 cm (alt.) x 17,8 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Caratteristiche e vantaggi
- Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
- Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
- Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
- Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
- Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
- Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
- Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Altre note
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento