Documenti fondamentali
P2B010V05
Millipore
Cassetta Pellicon® 2 Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-10 V 0.5 m2
Scegli un formato
1 EA
3.700,00 €
3.700,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
3.700,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
2.16 cm (0.85 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
0.5 m2
Area nominale della membrana
0.5 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
Le minicassette UF Pellicon® 2 BIOMAX 10 sono lo standard di riferimento per i dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale a cassetta. Il prodotto P2B010V05 è stato progettato avendo come riferimento lo scale-up di processo e le attività di sviluppo di nuove applicazioni.
La membrana in polieteresolfone BIOMAX 10 di Millipore è provvista di supporti privi di spazi vuoti (void-free) per evitare il rilascio di soluti attraverso le microimperfezioni normalmente associate agli spazi vuoti presenti sotto il sottile strato superficiale delle membrane UF convenzionali. Queste membrane void-free sono più permeabili, con il risultato di operare a flusso elevato con una ritenzione di prodotto equivalente o addirittura maggiore. Le membrane void-free assicurano gli stessi vantaggi dei sistemi rapidi, ad alta resa e più piccoli
Il modulo UF BIOMAX Pellicon® 2 Cassetta è caratterizzato da un′area di filtrazione di 0,5 m2 con una dimensione dei pori pari a 10 kDa NMWCO.
Applicazioni
Concentrazione, desalificazione o cambio di tampone di:
  • Soluzioni di proteine
  • Soluzioni di polisaccaridi
  • Sospensioni virali
>Raccolta, lavaggio e chiarificazione di:
  • Colture e lisati cellulari
  • Sospensioni colloidali
  • Colture virali
Caratteristiche e vantaggi
  • Rete di tipo V (rete sospesa)
  • Membrane void-free di ultima generazione, all′altezza praticamente di qualsiasi sfida in fatto di separazione
  • Percorso di flusso breve, per un flusso maggiore e una capacità di separazione a risoluzione più elevata
  • Possibilità di scegliere la configurazione del canale di flusso ed ottimizzare quindi i processi
  • Scale-up programmabile e veloce
  • Scalabilità lineare reale, dai moduli su scala da laboratorio ai gruppi assemblati che operano su scala industriale processando migliaia di litri.
  • Permette di lavorare con una risoluzione maggiore, rese più elevate e una maggior resistenza alla contropressione
  • Le membrane Ultracel sono membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso in modo da ottenere membrane prive di imperfezioni, caratterizzate da un′adesione ottimale.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2