P2PLGCC01
Pellicon® 2 Cassette Filter
NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon 2 47 0.1 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
regenerated cellulose
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
WGK 2