Documenti fondamentali
P0SIC0NT1
Millipore
Milliflex® Positive Control Tool
To verify Milliflex® Rapid System Reagent Spray and Enumeration Functionality
Scegli un formato
1 EACH
228,00 €
228,00 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NA.85
228,00 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
aluminum
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Milliflex® Rapid
Descrizione generale
Milliflex® Positive Control Tool is designed to verify Milliflex® Rapid System reagent spray and microbial enumeration functionality.
Milliflex® Rapid systems are used to detect live microorganism in the tested sample. The positive control will help determine the efficiency of the reagent spray onto the sample and the corresponding microbial enumeration.
Applicazioni
Milliflex® Positive Control Tool is used to verify Milliflex® Rapid System reagent spray and microbial enumeration functionality.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.