Documenti
70040
Sigma-Aldrich
T7Select® 415-1 DNA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106616
NACRES:
NA.51
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1