OP03L
Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421)
lyophilized, clone PAb421, Calbiochem®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb421, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse, rabbit, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (10 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Flow Cytometry (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg per sample, see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal skin tissue or SK-OV-3 cells
Breast carcinoma, A431 cells, or p53 standard (Cat. No. 506147)
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
WGK 1