NE1004
Anti-Apolipoprotein E Mouse mAb (E6D7)
liquid, clone E6D7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-ApoE
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E6D7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOE(348)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1:100-1:1000)
Immunoprecipitation (see comments)
Frozen Sections (1:100-1:10,000)
Paraffin Sections (1:100-1:10,000, formic acid or heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Brain tissue, serum
WGK 1