Documenti fondamentali
NAC-A150/12
Millipore
NovAseptic Connector
according to PED, ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
Scegli un formato
1 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
stainless steel bolt (EN 1.4401/ EN 1.4301 (EN 10269))
stainless steel lock ring ((ASME 479)/EN 1.4404 (EN 10272))
stainless steel welding flange ((ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
according to PED
Descrizione
manually polished
Parametri
-1- -7 bar pressure range
-80-200 °C temp. range
Peso
0.6 kg (1.3 lb)
Applicazioni
The applied gasket (not included) may have different design temperature and/or pressure limits than the NovAseptic Connector. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Confezionamento
All open ends on the NovAseptic Connector are protected with plastic covers on delivery. The NovAseptic Connector is pre-assembled and packaged in a closed box.
Altre note
NovAseptic Connector, According to PED, Tube Standard ASTM A270
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials