Vai a
MXSMCET48
Cassetta con agar cetrimmide
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Piastre preriempite Milliflex®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
48
Spedizione prevista il30 novembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
330,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
330,00 €
Spedizione prevista il30 novembre 2026Dettagli
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
International Standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
composition
Naladixic Acid
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
light amberslightly opalescent
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), Pseudomonas aeruginosa
General description
Le cassette Milliflex® sono terreni a base di agar pronti all′uso con il sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® per una comoda, rapida e affidabile determinazione della carica batterica. La cassetta di agar preriempita aiuta a snellire il flusso di lavoro della determinazione della contaminazione microbica con assicurazione della qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è formata da 3 pezzi che contengono circa 10 mL di terreno. Questo terreno è stato ideato per l′isolamento e l′identificazione di Pseudomonas aeruginosa in vari tipi di acque, specialmente acqua ad alta purezza. Cetrimide is the selective agent.
Application
La cassetta Milliflex® preriempita con KF Strep Agar è usata nella determinazione della carica batterica e nell′analisi microbiologica generale di acqua, acqua di scarico e prodotti caseari. È usato diffusamente nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra.
Features and Benefits
Farmacopea Statunitense, Farmacopea Europea
Preparation Note
Cetrimmide
Analysis Note
Le specie P. aeruginosa compaiono come colonie verde-blu in fluorescenza UV.
Microrganismi da ricercare: Pseudomonas Aeruginosa
QC via organismi
P. aeruginosa (ATCC 9027)
P. mirabilis (ATCC 12453) come controllo negativo
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXSMKFS48MXSMCSP48MXSMPCA48
description
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), Pseudomonas aeruginosa
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), yeasts, molds
suitability
aerobic bacteria, suitable for (suitable for solid cultivation)
agency
International Standards
agency
International standards
agency
International standards
agency
International standards
composition
Naladixic Acid
composition
-
composition
Chloramphenicol
composition
-
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cassetta con agar cetrimmide
Pittogrammi
Environment
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)