Documenti fondamentali
MXRJ1000TA
Millipore
Supporto in acciaio inox con sensore di temperatura 1000 L Power MIX, ASME
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altezza
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
Larghezza
54.28 in. (1379 mm)
Spessore
56.88 in. (1444.6 mm)
Peso
1490 lb (676 kg)