Documenti fondamentali
MXQCAM001
Millipore
Camera Milliflex® Quantum
For use with Milliflex® Quantum system
Scegli un formato
1 EA
7.000,00 €
7.000,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
7.000,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.79
7.000,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
304L stainless steel plate (front)
aluminum housing
epoxy-coated housing
glass window(s)
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
applicazioni
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Milliflex® Quantum Systems
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La camera contacellule è progettata per essere utilizzata con il sistema Milliflex® Quantum. La tecnologia Milliflex® Quantum fa uso della fluorescenza per la rilevazione e la quantificazione rapida dei microrganismi in campioni filtrabili. La colorazione enzimatica fluorescente universale è una tecnica non distruttiva che rende possibile l′identificazione dei microrganismi contaminanti nel caso di un risultato positivo. Per questo il sistema Milliflex® Quantum è un′alternativa veloce e affidabile per la rilevazione microbica. La camera contacellule Milliflex® Quantum, integrata con il software Milliflex® Quantum Spot Counter, rende più semplice l′esame del campione e consente il tracking dei dati, per una gestione ottimale dei laboratori di QC microbiologici.
Applicazioni
Una volta collegata ad un PC, la camera Milliflex® Quantum rende più semplice l′esame del campione durante le analisi rapide Milliflex® su campioni filtrabili, inclusi i campioni di prodotti intermedi e finali (monitoraggio dei prodotti farmaceutici e dell′acqua).
Altre note
Input e output: alimentati dal computer che viene utilizzato
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.