Vai a
MTGR65010
Filtro a capsula Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
EPA Est. 041237-FRA-001
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.3 cm (2.1 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
General description
I moduli Prostak MF sono dispositivi per filtrazione a flusso tangenziale con configurazione a pannelli allineati e canale di alimentazione aperto con rete di tipo V. Su entrambi i lati di ogni pannello di supporto viene fatta aderire una membrana microporosa Durapore® in fluoruro di polivinilidene (PVDF). I pannelli vengono poi allineati in parallelo a formare un blocco multistrato (stack).
Questo modulo di microfiltrazione Prostak a canale aperto è caratterizzato da pori di dimensione pari a 0,1 μm e da una superficie di filtrazione pari a 0,17 m2. Il modulo PSVVAG021 è disponibile nel formato a due stack, adatto ai sistemi che operano su scala di laboratorio, pilota e di produzione.
I moduli possono essere sottoposti a test di integrità e sterilizzati a vapore per un massimo di 20 cicli.
I moduli Prostak MF devono essere usati con l′apposito telaio di supporto, che controlla l′allineamento e fornisce i collegamenti con le tubazioni esterne. Le guarnizioni sanitarie fornite con ogni modulo garantiscono un collegamento a prova di perdite tra il modulo (o i moduli) e il telaio di supporto.
Application
Applicazioni tipiche
  • Ventilazione sterile di contenitori e bottiglioni
  • Linee per la rottura del vuoto nelle autoclavi
  • Filtrazione sterilizzante di piccoli volumi di fluidi non acquosi
  • Filtrazione dei gas in ingresso ed uscita da piccoli fermentatori
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
10 cicli di 30 min in autoclave @ 130 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Analysis Note
Estratti (gravimetria): in IPA/acqua 70/30%
Ritenzione batterica
Ritenzione quantitativa di 107 UFC/cm2 di Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) utilizzando la metodica ASTM F838-83.
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MTGR05000MTGR05010MTGR75000
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro a capsula Aervent® 50
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)