MSHVN45
Piastra Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana in PVDF idrofila
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti idrofila, Piastra a 96 pozzetti in PVDF
Scegli un formato
330,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
330,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
hydrophilic
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
solubility assay: suitable
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
50-250 μL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Tipo di binding
low binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Applicazioni
Proteine
Analisi
Analisi basate su microsfere/resina
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.