Documenti
MAVM0960R
Millipore
Supporto da vuoto a 96 pozzetti per sistema MultiScreen®
96-well plate Vacuum Manifold for vaccum filtration.
Sinonimo/i:
MultiScreen vacuum manifold
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiali
EPDM rubber gasket
EPDM rubber seal
Nylon well ring (standard)
Tygon® tubing (FEP-lined)
brass socket (for vacuum control valve)
high-density polyethylene base
high-density polyethylene well ring (deep)
polypropylene valve (on/off)
stainless steel grid (for support)
steel case (for vacuum control valve)
steel gauge (for vacuum)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MultiScreen®
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Altezza
66 mm , with standard ring
94 mm , with deep well ring
Lunghezza
152 mm
Larghezza
122 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Componenti
Comprende base, collare per piastre standard completo di guarnizioni, griglia di supporto, tutte le tubazioni, valvole e vacuometro
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel P Zimmer et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 419-419 (2020-04-24)
Nitric oxide (NO)-soluble guanylate cyclase (sGC)-cyclic 3',5' GMP (cGMP) signaling plays a central role in regulation of diverse processes including smooth muscle relaxation, inflammation, and fibrosis. sGC is activated by the short-lived physiologic mediator NO. sGC stimulators are small-molecule compounds
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenuto correlato
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.