Documenti fondamentali
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Ingresso CA/CC
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
400
EQ1
Materiali
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametri
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altezza
54.3 cm (21.4 in.)
Larghezza
61 cm (24 in.)
Lungh. cavo
250 cm (98.4 in.)
Spessore
21 cm (8.3 in.)
Peso
23 kg (51 lb)
Raccordi
connector (separate types for each country)
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX500
Specifiche
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany